Tisk…
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-1-propansulfonát) 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
436550050 436550250 436551000
ACRO436550050EA 6400 CZK
ACRO436550050 ACRO436550250 ACRO436551000
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-1-propansulfonát) 98%
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-1-propansulfonát)
Vzorec: C₃₂H₅₈N₂O₇S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012116
CAS číslo: 75621-03-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure