(S)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(S)-3-Boc-aminopiperidine, (S)-tert-Butyl piperidin-3-ylcarbamate, tert-butyl N-[(3S)-piperidin-3-yl]carbamate
436530010
436530050
ACRO436530010EA
2050
CZK
ACRO436530010
ACRO436530050
(S)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
(S)-3-(Boc-amino)piperidine
Vzorec:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03093383 CAS číslo: 216854-23-8 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | -2.5° to -3.5° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF) |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |