Tisk…
Sulphamethoxypyridazine
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Amino-N-(6-methoxypyridazin-3-yl)benzenesulphonamide
436470050 436470250
ACRO436470050EA 1450 CZK
ACRO436470050 ACRO436470250
Sulphamethoxypyridazine
Sulphamethoxypyridazine
Vzorec: C₁₁H₁₂N₄O₃S
MW: 280,3 g/mol
Bod tání: 182…183 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00057372
CAS číslo: 80-35-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 184 °C
HPLC ≥97.5 %