Tisk…
(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (R)-1-BOC-3-(Aminomethyl)piperidine
436420010 436420050
ACRO436420010EA 3490 CZK
ACRO436420010 ACRO436420050
(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03839876
CAS číslo: 140645-23-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +10° to +20° (20°C, 589 nm) (c=1 in MeOH)