Tisk…
Acetobromo-α-D-glucuronic acid methyl ester 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
436290010 436290050
ACRO436290010EA 6990 CZK
ACRO436290010 ACRO436290050
Acetobromo-α-D-glucuronic acid methyl ester 98%
Acetobromo-alpha-D-glucuronic acid methyl ester
Vzorec: C₁₃H₁₇BrO₉
Bod tání: 80…110 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00061613
CAS číslo: 21085-72-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to grey Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Stabilizer 2 % CaCO3
Specific optical rotation +185° to +195° (20°C, 589 nm) (c=1, ethyl acetate)