Tisk…
Pyridoxamine dihydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Aminomethyl)-5-hydroxy-6-methyl-3-pyridinemethanol dihydrochloride
436250010 436250050
ACRO436250010EA 2210 CZK
ACRO436250010 ACRO436250050
Pyridoxamine dihydrochloride 98%
Pyridoxamine dihydrochloride
Vzorec: C₈H₁₂N₂O₂·2HCl
MW: 241,12 g/mol
Bod tání: 216…218 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00012808
CAS číslo: 524-36-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 to ≤102.5 % (on dry basis)
Water ≤10 % (K.F.)