Tisk…
Diethylkarbonát, anhydrous 99%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
436130010 436131000
436130010.EA 2430 CZK
436130010. 436131000.
Diethylkarbonát, anhydrous 99%, AcroSeal®
Diethylkarbonát
Vzorec: C₅H₁₀O₃
MW: 118.13
Bod varu: 126…128 °C (760 mmHg)
Bod tání: –43 °C
Hustota: 0.975 g/cm³
Bod vzplanutí: 33 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009107
CAS číslo: 105-58-8
UN: 2366
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03815
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %