Tisk…
Nortropinone hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
436120010 436120050
ACRO436120010EA 2920 CZK
ACRO436120010 ACRO436120050
Nortropinone hydrochloride 97%
Nortropinone hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₂ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03613582
CAS číslo: 25602-68-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 to ≤104.0 %
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation +12° to +15° (20°C, 589 nm) (Neat)