Tisk…
5,5-Diphenylhydantoin sodium salt 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Phenytoin sodium, Sodium 5,5-Diphenylhydantoin, Sodium 2,4-dioxo-5,5-diphenylimidazolidin-1-ide
436100250 436101000
ACRO436100250EA 1290 CZK
ACRO436100250 ACRO436101000
5,5-Diphenylhydantoin sodium salt 99%
5,5-Diphenylhydantoin sodium salt
Vzorec: C₁₅H₁₂N₂O₂
MW: 274.25 g/mol
Bod tání: 295…298 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00069674
CAS číslo: 630-93-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3.0 %
Titration with NaOH 98.5 to 100.5 % (On anhydrous substance)
Color of solution Passes test