Tisk…
Dusičnan sodný, extra_pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
436090010 436090050 436090250
ACRO436090010EA 2190 CZK
ACRO436090010 ACRO436090050 ACRO436090250
Dusičnan sodný, extra_pure
Dusičnan sodný
Vzorec: NaNO₃
MW: 84.99
Bod varu: 380 °C (760 mmHg)
Bod tání: 306 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011119
CAS číslo: 7631-99-4
UN: 1498
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,08720
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Loss on drying ≤2 % (105°C)
pH 5.5 to 8.3 (5 % in water)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %