Tisk…
3-Bromo-2-methylpyridine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Bromo-2-picoline
436860010 436860050
ACRO436860010EA 2600 CZK
ACRO436860010 ACRO436860050
3-Bromo-2-methylpyridine 97%
3-Bromo-2-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆BrN
MW: 172.02
Bod varu: 65…67 °C (10Torr)
Hustota: 1.495 g/cm³
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191224
CAS číslo: 38749-79-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %