Tisk…
2'-Bromoacetanilide 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
436330050 436330250
ACRO436330050EA 1440 CZK
ACRO436330050 ACRO436330250
2'-Bromoacetanilide 96%
2'-Bromoacetanilide
Vzorec: H₃CC(O)NH(C₆H₄Br)
Bod tání: 100…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00099252
CAS číslo: 614-76-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 103 °C
GC ≥95.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure