Methyl-2-(hydroxymethyl)acrylate 85% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
Stabilization:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 0,1 wt,%
435900010
435900050
ACRO435900010EA
1960
CZK
ACRO435900010
ACRO435900050
Methyl-2-(hydroxymethyl)acrylate 85% stabilizovaný
Methyl-2-(hydroxymethyl)acrylate
Vzorec:
C₅H₈O₃ MW: 116,1152 g/mol Bod varu: 71…72 °C (2Torr) Hustota: 1,129 g/cm³ Bod vzplanutí: 90 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD12545894 CAS číslo: 15484-46-5 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥84.0 % |
NMR | consistent with structure |
Specific optical rotation | +8° to +11° (20°C, 589 nm) (c=1,CH3OH) |