Tisk…
2-Bromo-5-hydroxypyrazine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromopyrazin-2-ol
435890010 435890050
ACRO435890010EA 8310 CZK
ACRO435890010 ACRO435890050
2-Bromo-5-hydroxypyrazine 97%
2-Bromo-5-hydroxypyrazine
Vzorec: C₄H₃BrN₂O
MW: 174,9800 g/mol
Bod tání: 115…119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06245330
CAS číslo: 374063-92-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +67° to +69° (20°C, 589 nm) (c=2.3, CHCl3)