Tisk…
4-Bromoisoindoline hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
435870010 435870050
ACRO435870010EA 3570 CZK
ACRO435870010 ACRO435870050
4-Bromoisoindoline hydrochloride 97%
4-Bromoisoindoline hydrochloride
Vzorec: C₈H₉BrClN
Bod tání: 269…274 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10700134
CAS číslo: 923590-95-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to yellow to pink to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Elemental Analysis 5.73 to 6.21 % N