Tisk…
Isoindoline hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
435850050 435850250
ACRO435850050EA 3610 CZK
ACRO435850050 ACRO435850250
Isoindoline hydrochloride 97%
Isoindoline hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₀ClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03502377
CAS číslo: 32372-82-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Elemental Analysis 8.64 to 9.36 % N