Tisk…
(S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran-p-toluenesulphonate salt 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (S)-(-)-Tetrahydro-3-furylamine p-Toluenesulphonate salt, (S)-Tetrahydrofuran-3-amine-4-methylbenzenesulphonate, 3-Furanamine, tetrahydro-, (3S)-, 4-methylbenzenesulphonate (1:1)
435830010 435830050
ACRO435830010EA 1830 CZK
ACRO435830010 ACRO435830050
(S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran-p-toluenesulphonate salt 97%
(S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran-p-toluenesulphonate salt
Vzorec: C₁₁H₁₇NO₄S
MW: 259,32 g/mol
Bod tání: 137,9…142.8 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00066238
CAS číslo: 104530-79-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white to light brown Crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 5.2 to 5.6 % N
Specific optical rotation -3° to -5° (20°C, 589 nm) (c=1, methanol)