Tisk…
3-Amino-5-bromo-1H-indazole 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
435760010 435760050
ACRO435760010EA 2450 CZK
ACRO435760010 ACRO435760050
3-Amino-5-bromo-1H-indazole 95%
3-Amino-5-bromo-1H-indazole
Vzorec: C₇H₆BrN₃
Bod tání: 237…238 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426696
CAS číslo: 61272-71-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 174 to 178 °C
HPLC ≥94.0 %