Tisk…
1-Methyl-1H-indazol-3-amine 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Amino-1-methylindazole, 1-methyl-1H-indazole-3-ylamine, 3-Amino-1-methyl-1H-indazole
435720010 435720050
ACRO435720010EA 1830 CZK
ACRO435720010 ACRO435720050
1-Methyl-1H-indazol-3-amine 95%
1-Methyl-1H-indazol-3-amine
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 100 °C
HPLC ≥94.0 %