Tisk…
5-Iodo-1H-indazole 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
435710010 435710050
ACRO435710010EA 4820 CZK
ACRO435710010 ACRO435710050
5-Iodo-1H-indazole 95%
5-Iodo-1H-indazole
Vzorec: C₇H₅IN₂
MW: 244.0300 g/mol
Bod tání: 161…163 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07781642
CAS číslo: 55919-82-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 156 °C
HPLC ≥94.0 %