Tisk…
3,5-Dichlorothiophenol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Dichlorobenzene-1-thiol, 3,5-Dichlorobenzenethiol, 1,3-Dichloro-5-mercaptobenzene
435680010 435680050
ACRO435680010EA 1190 CZK
ACRO435680010 ACRO435680050
3,5-Dichlorothiophenol 97%
3,5-Dichlorothiophenol
Vzorec: C₆H₄Cl₂S
MW: 179.07
Bod varu: 125…130 °C (12 mmHg)
Bod tání: 62…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041423
CAS číslo: 17231-94-6
UN: 3335
ADR: 9 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 65 °C
GC ≥96.0 %