Tisk…
Tetrakis(decyl)ammonium bromide 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
435670100 435670500
ACRO435670100EA 7390 CZK
ACRO435670100 ACRO435670500
Tetrakis(decyl)ammonium bromide 98%
Tetrakis(decyl)ammonium bromide
Vzorec: C₄₀H₈₄BrN
MW: 659,0057 g/mol
Bod tání: 88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043166
CAS číslo: 14937-42-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 90 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %