Tisk…
2-Methyl-1-propenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-methyl-1-propenyl magnesium bromide
435568000 435561000
435568000.EA 24780 CZK
435568000. 435561000.
2-Methyl-1-propenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
2-Methyl-1-propenylmagnesium bromide
Vzorec: C₄H₇BrMg
Hustota: 0,952 g/cm³
Bod vzplanutí: –15 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00209600
CAS číslo: 38614-36-7
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to orange Solution
Titration Grignard 0.45 to 0.65 M
Refractive index 1.3390 to 1.3410 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %