Tisk…
Pentylmagnesium bromide 2 M in diethyl ether, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Pentylmagnesium bromide
435551000 435558000
435551000.EA 3830 CZK
435551000. 435558000.
Pentylmagnesium bromide 2 M in diethyl ether, AcroSeal®
Pentylmagnesium bromide
Vzorec: C₅H₁₁BrMg
Hustota: 0,947 g/cm³
Bod vzplanutí: –40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000045
CAS číslo: 693-25-4
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown to black Solution
Titration Grignard 1.90 to 2.20 M
Refractive index 1.5160 to 1.5180 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %