Tisk…
tert-Butyl-4-oxoazepane-1-carboxylate 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Tert-butyl 4-oxoazepane-1-carboxylate, 4-Oxoazepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, N-BOC-Hexahydro-1H-azepin-4-one, tert-Butyl 4-oxoazepane-1-carboxylate
435540010 435540050
ACRO435540010EA 3240 CZK
ACRO435540010 ACRO435540050
tert-Butyl-4-oxoazepane-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-4-oxoazepane-1-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₃
MW: 213,277 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03788435
CAS číslo: 188975-88-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %