Tisk…
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (3-Aminophenyl)boronic acid hydrochloride, 3-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride
435530010 435530050
ACRO435530010EA 2520 CZK
ACRO435530010 ACRO435530050
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride 98%
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Vzorec: C₆H₉BClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191748
CAS číslo: 85006-23-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %
Elemental Analysis 7.88 to 8.28 % N