Tisk…
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (S)-1-Boc-3-Aminopyrrolidine, (S)-(-)-1-BOC-3-aminopyrrolidine, tert-butyl (3S)-3-aminopyrrolidine-1-carboxylate
435450010 435450050
ACRO435450010EA 2870 CZK
ACRO435450010 ACRO435450050
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 95%
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Vzorec: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186.25 g/mol
Bod varu: 120…125 °C (5Torr)
Bod vzplanutí: 91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03419271
CAS číslo: 147081-44-5
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Specific optical rotation -1.5° to -3.0° (20°C, 589 nm) (C=1, chloroform)