Tisk…
3-Amino-1-adamantanol 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Aminoadamantan-1-ol
435380010 435380050
ACRO435380010EA 1890 CZK
ACRO435380010 ACRO435380050
3-Amino-1-adamantanol 96%
3-Amino-1-adamantanol
Vzorec: C₁₀H₁₇NO
MW: 167,25 g/mol
Bod tání: 263…264 °C
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01821204
CAS číslo: 702-82-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 % (K.F.)
Elemental Analysis 7.55 to 8.35 % N