Tisk…

4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid 98%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: 3-Methyl-4-fluorophenylboronic acid, 4-Fluoro-3-methylbenzeneboronic acid

435330010 435330050 435330250
ACRO435330010EA 589 CZK
ACRO435330010 ACRO435330050 ACRO435330250
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BFO₂
MW: 153,95 g/mol
Bod tání: 215,4…217.3 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01863527
CAS číslo: 139911-27-6

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR