Tisk…
D-Alanine methyl ester hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
435320050 435320250
ACRO435320050EA 1570 CZK
ACRO435320050 ACRO435320250
D-Alanine methyl ester hydrochloride 98%
D-Alanine methyl ester hydrochloride
Vzorec: C₄H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066141
CAS číslo: 14316-06-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 to ≤102.5 %
Specific optical rotation -10° to -15° (20°C, 589 nm) c=2, methanol