Chlorodihydrido[bis[(2-diisopropylphosphino)ethyl]amine]iridium 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
435120010
435122500
ACRO435120010EA
10780
CZK
ACRO435120010
ACRO435122500
Chlorodihydrido[bis[(2-diisopropylphosphino)ethyl]amine]iridium 97%
Chlorodihydrido[bis[(2-diisopropylphosphino)ethyl]amine]iridium
Vzorec:
C₁₆H₄₂ClIrN₂P₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07782018 CAS číslo: 791629-96-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to tan Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Elemental Analysis | 2.50 to 2.70 % (N) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...