Tisk…
1,3-Dicyclohexylbenzimidazolium chloride 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
435090010 435095000
ACRO435090010EA 4270 CZK
ACRO435090010 ACRO435095000
1,3-Dicyclohexylbenzimidazolium chloride 95%
1,3-Dicyclohexylbenzimidazolium chloride
Vzorec: C₁₉H₂₇ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08705248
CAS číslo: 1034449-15-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to grey to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 8.25 to 9.31 % (N)