Tisk…
3-Cyanophenylacetic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
434890010 434890050
ACRO434890010EA 4560 CZK
ACRO434890010 ACRO434890050
3-Cyanophenylacetic acid 95%
3-Cyanophenylacetic acid
Vzorec: C₉H₇NO₂
Bod tání: 117…118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06411079
CAS číslo: 1878-71-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 119 °C
HPLC ≥94.0 %