Tisk…
O-tert-Butyl-L-serine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: H-Ser(tBu)-OH
434880010 434880050
ACRO434880010EA 3300 CZK
ACRO434880010 ACRO434880050
O-tert-Butyl-L-serine 97%
O-tert-Butyl-L-serine
Vzorec: C₇H₁₅NO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00066088
CAS číslo: 18822-58-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10.0 % (K.F.)
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -15.5° to -17.5° (20°C, 589 nm)