Tisk…
L(+)-Cysteine hydrochloride, anhydrous 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
434850010 434850250 434851000
ACRO434850010EA 51920 CZK
ACRO434850010 ACRO434850250 ACRO434851000
L(+)-Cysteine hydrochloride, anhydrous 98%
L(+)-Cysteine hydrochloride
Vzorec: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl
Bod tání: 175…181 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064553
CAS číslo: 52-89-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 8.67 to 9.11 % N
Specific optical rotation +6.5° to +9.5° (20°C, 589 nm) c=5 in 1N HCl