Tisk…
Tetrabutylammonium hydroxide-30-hydrate 95+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
434830250 434831000
ACRO434830250EA 2370 CZK
ACRO434830250 ACRO434831000
Tetrabutylammonium hydroxide-30-hydrate 95+%
Tetrabutylammonium hydroxide-30-hydrate
Vzorec: C₁₆H₉₇NO₃₁
Bod tání: 27…30 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00149573
CAS číslo: 147741-30-8
UN: 3263
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Transparent white Crystals or crystalline powder
Melting point 26 to 30°C
Titration with HCl ≥95.0 %
HPLC ≥96.0 %