6-Hydroxypicolinic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6-Hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 6-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
434820050
434820250
ACRO434820050EA
1850
CZK
ACRO434820050
ACRO434820250
6-Hydroxypicolinic acid 95%
6-Hydroxypicolinic acid
Vzorec:
C₆H₅NO₃ MW: 139.11 Bod tání: 273…276 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00192220 CAS číslo: 19621-92-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to yellow to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.5 % |