N-Carbobenzoxy-β-alanine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
Carbobenzyloxy-beta-alanine
434810050
434810250
ACRO434810050EA
1880
CZK
ACRO434810050
ACRO434810250
N-Carbobenzoxy-β-alanine 98%
N-Carbobenzoxy-beta-alanine
Vzorec:
C₁₁H₁₃NO₄ MW: 223,23 g/mol Bod tání: 105,3…107.2 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00037292 CAS číslo: 2304-94-1 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 100 to 110 °C |
HPLC | ≥97.5 % |