Tisk…
4-Bromo-2-chloropyridine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
434800050 434800250
ACRO434800050EA 3170 CZK
ACRO434800050 ACRO434800250
4-Bromo-2-chloropyridine 97%
4-Bromo-2-chloropyridine
Vzorec: C₅H₃BrClN
MW: 192,44 g/mol
Hustota: 1,734 g/cm³
Bod vzplanutí: 104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840756
CAS číslo: 73583-37-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to white to yellow to orange Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %