Tisk…
4-Bromo-m-toluic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
434780050 434780250
ACRO434780050EA 2260 CZK
ACRO434780050 ACRO434780250
4-Bromo-m-toluic acid 97%
4-Bromo-m-toluic acid
Vzorec: C₈H₇BrO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039526
CAS číslo: 7697-28-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to orange to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 213 to 217 °C
HPLC ≥96.0 %