Tisk…
tert-Butyl-N-allylcarbamate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
434770100 434770500
ACRO434770100EA 2220 CZK
ACRO434770100 ACRO434770500
tert-Butyl-N-allylcarbamate 98%
tert-Butyl-N-allylcarbamate
Vzorec: C₈H₁₅NO₂
Bod varu: 48…50 °C (1 mmHg)
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191870
CAS číslo: 78888-18-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 40 °C
GC ≥97.5 %