Tisk…
(2-Chlorophenyl)acetylene 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Chloro-2-ethynylbenzene
434750010 434750050
ACRO434750010EA 2500 CZK
ACRO434750010 ACRO434750050
(2-Chlorophenyl)acetylene 98%
(2-Chlorophenyl)acetylene
Vzorec: C₈H₅Cl
MW: 136,58 g/mol
Bod varu: 82 °C (16hPa)
Bod vzplanutí: 67 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00269951
CAS číslo: 873-31-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC 97.5 %
Titration with HClO4 97.5 % (On dry substance)