Tisk…
Močovina 99+% Biochemistry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
434720010 434720050
ACRO434720010EA 2570 CZK
ACRO434720010 ACRO434720050
Močovina 99+% Biochemistry
Močovina
Vzorec: NH₂CONH₂
MW: 60.06
Bod varu: 197
Bod tání: 131…135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008022
CAS číslo: 57-13-6
Merck Index: 13,09935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 132 to 135 °C
Loss on drying ≤0.1 % (1 g, 105 °C, 1 h)
Heavy metals ≤10 ppm
Sulfated ash ≤0.1 % (800 °C)
UV at 280 nm A: ≤0.06
pH 6.0 to 9.5 (20 °C, 10% in H2O)
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %
Chloride (Cl) ≤0.05 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Ammonium (NH4) ≤0.05 %