Tisk…
(R)-2-Amino-7-hydroxytetralin 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (7R)-7-Amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ol, (3R)-3-aminotetralin-6-ol, (7R)-7-Amino-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenol
435580010 435580050
ACRO435580010EA 5190 CZK
ACRO435580010 ACRO435580050
(R)-2-Amino-7-hydroxytetralin 97%
(R)-2-Amino-7-hydroxytetralin
Vzorec: C₁₀H₁₃NO
MW: 163,22 g/mol
Bod tání: 143,4…146.3 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11617807
CAS číslo: 85951-61-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 151 °C
Specific optical rotation +85° to +95° (20 °C, 589 nm) (c=0.5, methanol)
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %