Tisk…
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
435290050 435290250
ACRO435290050EA 2850 CZK
ACRO435290050 ACRO435290250
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine 97%
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
Vzorec: C₄HCl₂N₃O₂
Bod varu: 135 °C (17Torr)
Bod tání: 29…30 °C
Hustota: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00127867
CAS číslo: 49845-33-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 32 °C
GC ≥96.0 %