Tisk…
1-Propenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
434671000 434678000
434671000.EA 5590 CZK
434671000. 434678000.
1-Propenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
1-Propenylmagnesium bromide
Vzorec: C₃H₅BrMg
Bod varu: 65 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,95 g/cm³
Bod vzplanutí: –20 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00209610
CAS číslo: 14092-04-7
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to orange to brown Solution
Titration Grignard 0.45 to 0.55 M
Melting point 138 to 142 °C
HPLC ≥97.5 %