Tisk…
Polyethylenglykol 4000
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: PEG 4000
434630010 434630050
ACRO434630010EA 1960 CZK
ACRO434630010 ACRO434630050
Polyethylenglykol 4000
Polyethylenglykol 4000
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 4000
Bod tání: 54…58 °C
Bod vzplanutí: 250
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01779612
CAS číslo: 25322-68-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
Molecular weight 3500 to 4500 g/mol (Average)
Hydroxyl value 25 to 32 mg KOH/g