Tisk…
n-Dodekan, anhydrous 99%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Dodecane
434590010 434591000
434590010.EA 21000 CZK
434590010. 434591000.
n-Dodekan, anhydrous 99%, AcroSeal®
n-Dodekan
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
MW: 170,34 g/mol
Bod varu: 215…217 °C (760 mmHg)
Bod tání: –12 °C
Hustota: 0,753 g/cm³
Bod vzplanutí: 71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008969
CAS číslo: 112-40-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=616d3d75a63f52fbe2a8be1681d9233be6dc0928&vid=3268fe23453ad703df2782bd3c7ba6b939ba00cc&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %