Dilithium tetrabromonickelate(II) 0.5 M in THF, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
434541000
434548000
434541000.EA
1570
CZK
434541000.
434548000.
Dilithium tetrabromonickelate(II) 0.5 M in THF, AcroSeal®
Dilithium tetrabromonickelate(II)
Vzorec:
Br₄Li₂Ni Hustota: 1,065 g/cm³ Bod vzplanutí: –18 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00192058 CAS číslo: 13826-95-4 UN: 1993 ADR: 3,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Blue-green to brown Solution |
Titration Argentometric | 0.45 to 0.55 M |
GC | ≥95 % |