Tisk…
p-Toluenesulphinic acid sodium salt, anhydrous 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
434530250 434531000
ACRO434530250EA 1490 CZK
ACRO434530250 ACRO434531000
p-Toluenesulphinic acid sodium salt, anhydrous 97%
p-Toluenesulphinic acid sodium salt
Vzorec: C₇H₇NaO₂S
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013136
CAS číslo: 824-79-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3.00 %
HPLC ≥96.0 %